Print…
Hidrogénossulfato de sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Sodium bisulphate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
307823-2.5KG 307823-20KG 307823-500G
SIAL307823-2.5KGEA 291 EUR
SIAL307823-2.5KG SIAL307823-20KG SIAL307823-500G
Hidrogénossulfato de sódio, Sigma-Aldrich®
Hidrogénossulfato de sódio
Fórmula: HNaO₄S
Peso Molecular: 120.06 g/mol
Ponto de Fusão: 181.85
Densidade: 1.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003531
Número CAS: 7681-38-1
EINECS: 231-665-7
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,08729