Print…
Hidrogénossulfato de potássio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
401544-10G 401544-50G
SIAL401544-10GEA 63.6 EUR
SIAL401544-10G SIAL401544-50G
Hidrogénossulfato de potássio, Sigma-Aldrich®
Hidrogénossulfato de potássio
Fórmula: KHSO₄
Ponto de Fusão: 214 °C
Densidade: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011404
Número CAS: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
UN: 2509
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07695