Print…
Hidrogénossulfato de potássio ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
27011.237EA 49.1 EUR
27011.237 27011.294 27011.460
Hidrogénossulfato de potássio ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Hidrogénossulfato de potássio
Fórmula: KHSO₄
Ponto de Fusão: 214 °C
Densidade: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011404
Número CAS: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
UN: 2509
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07695
Encomendar
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
Al (Aluminium) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm