Print…
Hidrogénossulfato de potássio, EMSURE® Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Potassium bisulphate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.04885.0500 1.04885.2500 1.04885.9025
1.04885.0500EA 95.2 EUR
1.04885.0500 1.04885.2500 1.04885.9025
Hidrogénossulfato de potássio, EMSURE® Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Hidrogénossulfato de potássio
Fórmula: KHSO₄
Peso Molecular: 136.17 g/mol
Ponto de Fusão: 214
Densidade: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011404
Número CAS: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
UN: 2509
ADR: 8 II
Merck Index: 13,07695
Encomendar
Solubility 490 g/l (20 °C) (development of heat)
Melting Point 195 °C (decomposition)
Molar Mass 136.17 g/mol
Bulk Density 1140 kg/m3
Density 2.24 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material