Print…
Hidrogénossulfato de potássio ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Potassium bisulphate
A12428.0C A12428.0E A12428.22 A12428.36
A12428.0CEA 513 EUR
A12428.0C A12428.0E A12428.22 A12428.36
Hidrogénossulfato de potássio ≥97%
Hidrogénossulfato de potássio
Purity: 97% CAS No.: 7646-93-7 Molecular Formula: HKO4S Formula Weight: 136.17 Odour: Odourless Melting Point: 195-197° dec. UN No.: 2509 MDL No.: MFCD00011404
Fórmula: KHSO₄
Peso Molecular: 136.17 g/mol
Ponto de Fusão: 195…197 °C (decomposição)
Densidade: 2.240
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011404
Número CAS: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
UN: 2509
ADR: 8 II
Merck Index: 13,07695