Print…
Hidrogénossulfato de potássio mixture of potassium pyrosulphate, K2S2O7, and potassium bisulphate, KHSO4 ACS, fundido
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Potassium bisulphate
13800.22 13800.36
13800.22EA 73.5 EUR
13800.22 13800.36
Hidrogénossulfato de potássio mixture of potassium pyrosulphate, K2S2O7, and potassium bisulphate, KHSO4 ACS, fundido
Hidrogénossulfato de potássio
Formula Weight: 136.17 Physical Form: Fused Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 214° UN No.: 2509 MDL No.: MFCD00066385
Fórmula: KHSO₄
Peso Molecular: 136.17 g/mol
Ponto de Fusão: 214
Densidade: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011404
Número CAS: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
UN: 2509
ADR: 8 II
Merck Index: 13,07695