Print…
Hidrogénossulfato de potássio 98.5% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Potassium bisulphate
207755000 207750025
ACRO207755000EA 57.1 EUR
ACRO207755000 ACRO207750025
Hidrogénossulfato de potássio 98.5% para análise
Hidrogénossulfato de potássio
Fórmula: KHSO₄
Ponto de Fusão: 214 °C
Densidade: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011404
Número CAS: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
UN: 2509
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07695
Encomendar
Appearance White Adhering crystals
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Ammonium (NH4) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm