Rubidium sulphate ≥99.8% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
10567.09
10567.18
10567.09EA
57.4
EUR
10567.09
10567.18
Rubidium sulphate ≥99.8% (baseado nos metais)
Rubidium sulphate
Purity: 99.8%
CAS No.: 7488-54-2
Molecular Formula: Rb2SO4
Formula Weight: 267.00
Physical Form: -20 Mesh Powder
Density: 3.613
Refractive Index: 1.513
Odour: Odourless
Melting Point: 1050°
MDL No.: MFCD00011190
Fórmula:
O₄Rb₂S Ponto de ebulição: 1708 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 1050 °C Densidade: 3,613 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011190 Número CAS: 7488-54-2 EINECS: 231-301-7 |