Print…
Sulfato de sódio, anidro ≥99.0%, granular, ULTRA RESI-ANALYZED® ACS 12-60 Mesh para análises de resíduos pesticidas, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Sinônimos: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
3375-01EA 83.31 EUR
3375-01 3375-05 3375-09
Sulfato de sódio, anidro ≥99.0%, granular, ULTRA RESI-ANALYZED® ACS 12-60 Mesh para análises de resíduos pesticidas, J.T.Baker®
Sulfato de sódio
BAKER ULTRA RESI-ANALYZED® Reagent ultra high purity solvents and salts developed for organic residue extraction/concentration procedures.
Fórmula: Na₂SO₄
Peso Molecular: 142.04 g/mol
Ponto de ebulição: 1429
Ponto de Fusão: 888
Densidade: 2.68 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003504
Número CAS: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.01%
ACS - Assay (Na₂SO₄) ≥99.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Loss on Ignition ≤0.5 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 5.2 - 9.2
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.01 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.001 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.005 %
ACS - Potassium (K) ≤0.01 %
ACS - Extraction-Concentration Suitability * Passes Test
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Nitrogen Compounds (as N) ≤5 ppm
* Result obtained on a sample dried at 400°C for one hour (ACS method)