Print…
Sulfato de potássio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
204129-10G 204129-50G
SIAL204129-10GEA 167 EUR
SIAL204129-10G SIAL204129-50G
Sulfato de potássio, Sigma-Aldrich®
Sulfato de potássio
Fórmula: K₂SO₄
Ponto de ebulição: 1698 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1069 °C
Densidade: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011388
Número CAS: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759