Sulfato de potássio, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.05153.0500
1.05153.1000
1.05153.5000
1.05153.9025
1.05153.0500EA
51
EUR
1.05153.0500
1.05153.1000
1.05153.5000
1.05153.9025
Sulfato de potássio, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Sulfato de potássio
Fórmula:
K₂SO₄ Ponto de ebulição: 1698 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 1069 °C Densidade: 2,66 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011388 Número CAS: 7778-80-5 EINECS: 231-915-5 Merck Index: 13,07759 |
Solubility | 111 g/l (20 °C) |
Melting Point | 1069 °C |
Molar Mass | 174.26 g/mol |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
Boiling Point | 1689 °C (1013 hPa) |
Density | 2.66 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.5 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |