Print…
Sulfato de potássio, Suprapur® para análise de traços, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.05152.0100 1.05152.0500
1.05152.0100EA 406 EUR
1.05152.0100 1.05152.0500
Sulfato de potássio, Suprapur® para análise de traços, Supelco®
Sulfato de potássio
Fórmula: K₂SO₄
Ponto de ebulição: 1698 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1069 °C
Densidade: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011388
Número CAS: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759
Encomendar
Solubility 111 g/l (20 °C)
Melting Point 1069 °C
Molar Mass 174.26 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 1689 °C (1013 hPa)
Density 2.66 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)