Print…
Sulfato de potássio, pó, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, E515 adequado para uso como excipiente, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.05151.9029 1.05151.1000
1.05151.9029EA 0 EUR
1.05151.9029 1.05151.1000
Sulfato de potássio, pó, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, E515 adequado para uso como excipiente, SAFC®
Sulfato de potássio
Fórmula: K₂SO₄
Ponto de ebulição: 1698 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1069 °C
Densidade: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011388
Número CAS: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759