Sulfato de potássio ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A13975.0B
A13975.0I
A13975.0BEA
58
EUR
A13975.0B
A13975.0I
Sulfato de potássio ≥99%
Sulfato de potássio
Purity: 99%
CAS No.: 7778-80-5
Molecular Formula: K2SO4
Formula Weight: 174.27
Odour: Odourless
Melting Point: 1069°
Boiling Point: 1689°
Merck Reference: 14,7674
MDL No.: MFCD00011388
Fórmula:
K₂SO₄ Ponto de ebulição: 1689 °C Ponto de Fusão: 1069 °C Densidade: 2,662 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011388 Número CAS: 7778-80-5 EINECS: 231-915-5 Merck Index: 14,7674 |