Sulfato de potássio ≥99.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14311.36
14311.A3
14311.36EA
47.9
EUR
14311.36
14311.A3
Sulfato de potássio ≥99.0% ACS
Sulfato de potássio
Purity: 99.0% min
CAS No.: 7778-80-5
Molecular Formula: K2SO4
Formula Weight: 174.27
Physical Form: Crystalline
Density: 2.662
Melting Point: 1069°
Boiling Point: 1689°
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,7674
MDL No.: MFCD00011388
Fórmula:
K₂SO₄ Peso Molecular: 174.26 g/mol Ponto de ebulição: 1689 °C Ponto de Fusão: 1069 Densidade: 2.662 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011388 Número CAS: 7778-80-5 EINECS: 231-915-5 Merck Index: 14,7674 |