Sulfato de potássio ≥99.997% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10845.06
10845.14
10845.06EA
74.2
EUR
10845.06
10845.14
Sulfato de potássio ≥99.997% (baseado em metais), Puratronic®
Sulfato de potássio
Purity: 99.997%
CAS No.: 7778-80-5
Molecular Formula: K2O4S
Formula Weight: 174.27
Physical Form: Powder
Density: 2.662
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1069°
Boiling Point: 1689°
Merck Reference: 14,7674
MDL No.: MFCD00011388
Fórmula:
K₂SO₄ Peso Molecular: 174.26 g/mol Ponto de ebulição: 1689 °C Ponto de Fusão: 1069 Densidade: 2.662 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011388 Número CAS: 7778-80-5 EINECS: 231-915-5 Merck Index: 14,7674 |