Print…
Sulfato de potássio 99+% para bioquímica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
424210010 424212500
ACRO424210010EA 95.9 EUR
ACRO424210010 ACRO424212500
Sulfato de potássio 99+% para bioquímica
Sulfato de potássio
Fórmula: K₂SO₄
Ponto de ebulição: 1689 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 1067 °C
Densidade: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011388
Número CAS: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759
Encomendar
Appearance White Crystals
Solubility (10 g in 150 ml water) Clear colorless
pH 5.5 to 8.5 (5 % in water)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.1 %