Print…
Sulfato de potássio, anidro 99+%, pó para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
207775000 207770050
ACRO207775000EA 33.5 EUR
ACRO207775000 ACRO207770050
Sulfato de potássio, anidro 99+%, pó para análise
Sulfato de potássio
Fórmula: K₂SO₄
Ponto de ebulição: 1689 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 1067 °C
Densidade: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011388
Número CAS: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759
Encomendar
Appearance White Powder or crystals
pH 5.5 to 8 (5 % at 20°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Total nitrogen (as N) ≤0.0005 %