Print…
Sulfato de potássio, anidro 99+%, granular para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
205945000 205940025
ACRO205945000EA 31.9 EUR
ACRO205945000 ACRO205940025
Sulfato de potássio, anidro 99+%, granular para análise
Sulfato de potássio
Fórmula: K₂SO₄
Ponto de ebulição: 1689 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 1067 °C
Densidade: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011388
Número CAS: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759
Encomendar
Appearance White Granular powder
pH 5.5 to 8.5 (5 % at 25°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤5 ppm