Print…
Sulfato de césio ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A16767.14 A16767.22 A16767.36
A16767.14EA 40.1 EUR
A16767.14 A16767.22 A16767.36
Sulfato de césio ≥99%
Sulfato de césio
Purity: 99% CAS No.: 10294-54-9 Molecular Formula: Cs2SO4 Formula Weight: 361.87 Odour: Odourless Melting Point: 1010° MDL No.: MFCD00010959
Fórmula: Cs₂O₄S
Peso Molecular: 361.87 g/mol
Ponto de ebulição: 1627
Ponto de Fusão: 1010
Densidade: 4.24
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010959
Número CAS: 10294-54-9
EINECS: 233-662-6
Merck Index: 13,02025