Sulfato de césio ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
14559.14
14559.22
14559.14EA
90.1
EUR
14559.14
14559.22
Sulfato de césio ≥99.99% (baseado em metais)
Sulfato de césio
Purity: 99.99%
CAS No.: 10294-54-9
Molecular Formula: Cs2SO4
Formula Weight: 361.87
Physical Form: -60 Mesh Powder
Density: 4.243
Melting Point: 1010°
Merck Reference: 14,2016
MDL No.: MFCD00010959
Fórmula:
Cs₂O₄S Peso Molecular: 361.87 g/mol Ponto de ebulição: 1627 Ponto de Fusão: 1010 Densidade: 4.243 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010959 Número CAS: 10294-54-9 EINECS: 233-662-6 Merck Index: 14,2016 |