Sulfato de césio ≥99.997% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
11112.09
11112.18
11112.09EA
105
EUR
11112.09
11112.18
Sulfato de césio ≥99.997% (baseado nos metais), Puratronic®
Sulfato de césio
Purity: 99.997%
CAS No.: 10294-54-9
Molecular Formula: Cs2O4S
Formula Weight: 361.87
Physical Form: Powder
Density: 4.243
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1010°
Merck Reference: 14,2016
MDL No.: MFCD00010959
Fórmula:
Cs₂O₄S Ponto de ebulição: 1627 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 1010 °C Densidade: 4,243 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010959 Número CAS: 10294-54-9 EINECS: 233-662-6 Merck Index: 14,2016 |