Print…
Sulfato de césio 99+%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
218700250 218701000 218700100 218702500
ACRO218700250EA 35.9 EUR
ACRO218700250 ACRO218701000 ACRO218700100 ACRO218702500
Sulfato de césio 99+%, puro
Sulfato de césio
Fórmula: Cs₂O₄S
Ponto de ebulição: 1900 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 1005 °C
Densidade: 4,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010959
Número CAS: 10294-54-9
EINECS: 233-662-6
Merck Index: 13,02025
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.0 %