Sulfito de sódio, anidro ≥98% ACS
Fornecedor: VWR Chemicals
0628-1KGEA
175
EUR
0628-1KG
0628-2.5KG
0628-500G
Sulfito de sódio, anidro ≥98% ACS
Sulfito de sódio
Fórmula:
Na₂SO₃ Ponto de Fusão: 500 °C Densidade: 2,63 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003503 Número CAS: 7757-83-7 EINECS: 231-821-4 ALCANCE: 01-2119537420-49 Merck Index: 13,08757 |
Chloride | <0.02% |
Free acid test | pass |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.001% |
Insolubles | ≤0.005% |
Iron | ≤0.001% |
Purity | ≥98% |
Titrable free base | ≤0.03 meq/g |