Print…
Tiocianato de potássio ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
27033.290EA 63.9 EUR
27033.290 27033.368
Tiocianato de potássio ≥98%, GPR RECTAPUR®
Tiocianato de potássio
Fórmula: KSCN
Ponto de ebulição: 500 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 175 °C
Densidade: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011413
Número CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866
Encomendar
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 5 ppm