Print…
Tiocianato de potássio, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.05125.0250 1.05125.1000 1.05125.9050
1.05125.0250EA 99.2 EUR
1.05125.0250 1.05125.1000 1.05125.9050
Tiocianato de potássio, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Tiocianato de potássio
Fórmula: KSCN
Ponto de ebulição: 500 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 175 °C
Densidade: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011413
Número CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866
Encomendar
Solubility 208 g/l (20 °C)
Melting Point 175 °C
Molar Mass 97.18 g/mol
Bulk Density 750 - 1000 kg/m3
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Density 1.89 g/cm3 (20 °C)
pH 5.3 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)