Print…
Tiocianato de potássio, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.05124.1000 1.05124.9050
1.05124.1000EA 73.6 EUR
1.05124.1000 1.05124.9050
Tiocianato de potássio, Supelco®
Tiocianato de potássio
Fórmula: KSCN
Ponto de ebulição: 500 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 175 °C
Densidade: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011413
Número CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866