Tiocianato de potássio ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13731.0E
A13731.36
A13731.0EEA
240
EUR
A13731.0E
A13731.36
Tiocianato de potássio ≥98%
Tiocianato de potássio
Purity: 98%
CAS No.: 333-20-0
Molecular Formula: KSCN
Formula Weight: 97.18
Odour: Odourless
pH: 5.3-8.5
Melting Point: 172-175°
Boiling Point: 500° dec.
Beilstein Reference: 3594799
Merck Reference: 14,7691
MDL No.: MFCD00011413
Fórmula:
KSCN Ponto de ebulição: 500 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 172…175 °C Densidade: 1,89 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011413 Número CAS: 333-20-0 EINECS: 206-370-1 Merck Index: 14,7691 |