Print…
Tiocianato de potássio 99% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Potassium rhodanide
424230050 424235000 424230025
ACRO424230050EA 32.1 EUR
ACRO424230050 ACRO424235000 ACRO424230025
Tiocianato de potássio 99% ACS
Tiocianato de potássio
Fórmula: KSCN
Peso Molecular: 97.18 g/mol
Ponto de ebulição: 500
Ponto de Fusão: 170…179 °C
Densidade: 1.886 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011413
Número CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866
Encomendar
Appearance Colorless to white Crystals
Titration Argentimetric ≥98.5 %
pH 5.3 to 8.7 (5% soln. at 25°C)
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter in water ≤0.005 %
Iodine consuming subst. Passes test