Print…
Sodium hexafluoroantimonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Sodium hexafluoroantimonate(V)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
237981-100G 237981-25G
SIAL237981-100GEA 324 EUR
SIAL237981-100G SIAL237981-25G
Sodium hexafluoroantimonate, Sigma-Aldrich®
Sodium hexafluoroantimonate
Fórmula: F₆NaSb
Peso Molecular: 258.74 g/mol
Densidade: 3.379 g/cm³ (18 °C)
Número MDL : MFCD00003482
Número CAS: 16925-25-0
EINECS: 240-989-8
UN: 1549
ADR: 6.1 III