Print…
Peroxodissulfato de dipotássio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: di-Potassium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid dipotassium salt, Dipotassium peroxodisulphate, Potassium persulphate
MQ200
379824-25G 379824-5G
SIAL379824-25GEA 380 EUR
SIAL379824-25G SIAL379824-5G
Peroxodissulfato de dipotássio, Sigma-Aldrich®
Peroxodissulfato de dipotássio
Fórmula: K₂S₂O₈
Peso Molecular: 270.32 g/mol
Ponto de Fusão: 100
Densidade: 2.477 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011386
Número CAS: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,07741