Print…
Peroxodissulfato de dipotássio ≥99.0% ACS, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
216224-100G 216224-500G 216224-50KG
216224-100GEA 60.38 EUR
216224-100G 216224-500G HONC216224-50KG
Peroxodissulfato de dipotássio ≥99.0% ACS, Fluka™
Peroxodissulfato de dipotássio
Fórmula: K₂S₂O₈
Ponto de Fusão: 100 °C
Densidade: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011386
Número CAS: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,07741
Encomendar
Assay 99.0 - 101.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 1 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chlorine compounds (Cl) Max. 10 ppm
Vapor Density 9.3 (vs air)