Print…
Peroxodissulfato de dipotássio 98,0, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. zA
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: di-Potassium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid dipotassium salt, Dipotassium peroxodisulphate, Potassium persulphate
26915.187EA 22.6 EUR
26915.187 26915.291
Peroxodissulfato de dipotássio 98,0, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. zA
Peroxodissulfato de dipotássio
Fórmula: K₂S₂O₈
Peso Molecular: 270.32 g/mol
Ponto de Fusão: 100
Densidade: 2.477 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011386
Número CAS: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,07741
Encomendar
Assay Min. 98.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 2 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test