Peroxodissulfato de dipotássio, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Sinônimos:
di-Potassium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid dipotassium salt, Dipotassium peroxodisulphate, Potassium persulphate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.05092.0250
1.05092.9050
1.05092.0250EA
116
EUR
1.05092.0250
1.05092.9050
Peroxodissulfato de dipotássio, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análise, Supelco®
Peroxodissulfato de dipotássio
Fórmula:
K₂S₂O₈ Ponto de Fusão: 100 °C Densidade: 2,477 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011386 Número CAS: 7727-21-1 EINECS: 231-781-8 UN: 1492 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,07741 |
Solubility | 50 g/l (20 °C) |
Melting Point | 100 °C (decomposition) |
Molar Mass | 270.32 g/mol |
Bulk Density | 1150 kg/m3 |
Density | 2.48 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |