Print…
Peroxodissulfato de dipotássio, EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: di-Potassium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid dipotassium salt, Dipotassium peroxodisulphate, Potassium persulphate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.05091.0250 1.05091.1000
1.05091.0250EA 44 EUR
1.05091.0250 1.05091.1000
Peroxodissulfato de dipotássio, EMSURE® para análise, Supelco®
Peroxodissulfato de dipotássio
Fórmula: K₂S₂O₈
Peso Molecular: 270.32 g/mol
Ponto de Fusão: 100
Densidade: 2.477 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011386
Número CAS: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,07741
Encomendar
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 100 °C (decomposition)
Molar Mass 270.32 g/mol
Bulk Density 1150 kg/m3
Density 2.48 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer