Print…
Peroxodissulfato de dipotássio, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
0239.1000EA 98.02 EUR
0239.1000 0239.5000
Peroxodissulfato de dipotássio, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Peroxodissulfato de dipotássio
Fórmula: K₂S₂O₈
Ponto de Fusão: 100 °C
Densidade: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011386
Número CAS: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,07741
Encomendar
Assay min. 99.0 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Iron (Fe) max. 5 ppm
Manganese (Mn) max. 2 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Nitrogen Compounds (as N) max. 0.05 %