Print…
Peroxodissulfato de dipotássio ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A15310.0E A15310.36
A15310.0EEA 216 EUR
A15310.0E A15310.36
Peroxodissulfato de dipotássio ≥97%
Peroxodissulfato de dipotássio
Purity: 97% CAS No.: 7727-21-1 Molecular Formula: K2O8S2 Formula Weight: 270.33 Odour: Odourless Melting Point: 100° dec. UN No.: 1492 MDL No.: MFCD00011386
Fórmula: K₂S₂O₈
Ponto de Fusão: 100 °C (decomposição)
Densidade: 2,477
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011386
Número CAS: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,7656