Peroxodissulfato de dipotássio 99,0 ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
di-Potassium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid dipotassium salt, Dipotassium peroxodisulphate, Potassium persulphate
13145.30
13145.A1
13145.30EA
57.9
EUR
13145.30
13145.A1
Peroxodissulfato de dipotássio 99,0 ACS
Peroxodissulfato de dipotássio
Purity: 99.0% min
CAS No.: 7727-21-1
Molecular Formula: K2S2O8
Formula Weight: 270.31
Physical Form: Crystalline
Density: 2.477
Melting Point: 100° dec.
Merck Reference: 14,7656
UN No.: 1492
MDL No.: MFCD00011386
A polymerization accelerant for PAGE gels
Fórmula:
K₂S₂O₈ Peso Molecular: 270.32 g/mol Ponto de Fusão: 100 °C (decomposição) Densidade: 2.477 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011386 Número CAS: 7727-21-1 EINECS: 231-781-8 UN: 1492 ADR: 5.1 III Merck Index: 14,7656 |