Print…
Peroxodissulfato de dipotássio 99+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: di-Potassium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid dipotassium salt, Dipotassium peroxodisulphate, Potassium persulphate
424185000 424180025
ACRO424185000EA 52.3 EUR
ACRO424185000 ACRO424180025
Peroxodissulfato de dipotássio 99+% ACS
Peroxodissulfato de dipotássio
Fórmula: K₂S₂O₈
Peso Molecular: 270.32 g/mol
Ponto de Fusão: 100
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011386
Número CAS: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,07741
Encomendar
Appearance White Crystallline powder or crystals
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chlorine compounds (as Cl) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Manganese (Mn) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %