Print…
Peroxodissulfato de dipotássio 99+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: di-Potassium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid dipotassium salt, Dipotassium peroxodisulphate, Potassium persulphate
202010010 202010250 202015000 202012500 202010050
ACRO202010010EA 87.4 EUR
ACRO202010010 ACRO202010250 ACRO202015000 ACRO202012500 ACRO202010050
Peroxodissulfato de dipotássio 99+% para análise
Peroxodissulfato de dipotássio
Fórmula: K₂S₂O₈
Peso Molecular: 270.32 g/mol
Ponto de Fusão: 100 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011386
Número CAS: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,07741
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤120 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm