Print…
Disulfato de potássio 99, ReagentPlus®, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Potassium disulphate (Potassium pyrosulphate), Dipotassium disulphate, Potassium pyrosulphate
MQ100
307750-25G 307750-500G
SIAL307750-25GEA 65.6 EUR
SIAL307750-25G SIAL307750-500G
Disulfato de potássio 99, ReagentPlus®, Sigma-Aldrich®
Disulfato de potássio
Fórmula: K₂O₇S₂
Peso Molecular: 254.32 g/mol
Ponto de Fusão: ∼325 °C
Densidade: 2.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011385
Número CAS: 7790-62-7
EINECS: 232-216-8
UN: 2923
ADR: 8 (6.1) I
Merck Index: 13,07749