Print…
Disulfato de potássio, EMSURE® ACS para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Potassium disulphate (Potassium pyrosulphate), Dipotassium disulphate, Potassium pyrosulphate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.05107.1000 1.05107.5000 1.05107.9050
1.05107.1000EA 181 EUR
1.05107.1000 1.05107.5000 1.05107.9050
Disulfato de potássio, EMSURE® ACS para análise, Supelco®
Disulfato de potássio
Fórmula: K₂O₇S₂
Peso Molecular: 254.32 g/mol
Ponto de Fusão: ∼325 °C
Densidade: 2.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011385
Número CAS: 7790-62-7
EINECS: 232-216-8
UN: 2923
ADR: 8 (6.1) I
Merck Index: 13,07749
Encomendar
Assay (acidimetric, as K₂S₂O₇) 97.5 - 100.0 %
Acidity (as H₂SO₄) 37.5 - 38.6 %
Insoluble and by ammoniumhydroxide precipitated matter ≤ 0.01 %
Chloride (Cl) ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Al (Aluminium) ≤ 0.001 %
As (Arsenic) ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium) ≤ 0.002 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.0005 %
Na (Sodium) ≤ 0.01 %
Water (H₂O) ≤ 2.5 %
Conforms ACS