Print…
Disulfato de potássio 98% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Potassium disulphate (Potassium pyrosulphate), Dipotassium disulphate, Potassium pyrosulphate
207915000 207910025
ACRO207915000EA 84.2 EUR
ACRO207915000 ACRO207910025
Disulfato de potássio 98% para análise
Disulfato de potássio
Fórmula: K₂O₇S₂
Ponto de Fusão: 325 °C
Densidade: 2,51 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011385
Número CAS: 7790-62-7
EINECS: 232-216-8
UN: 2923
ADR: 8,I
Merck Index: 13,07749
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration with NaOH ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Ca and Mg ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Total nitrogen (as N) ≤0.002 %