Disulfito de di-potássio, EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Sinônimos:
Dipotassium disulphite, Potassium pyrosulphite, Potassium metabisulphite, di-Potassium disulphite
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.05057.0500
1.05057.1000
1.05057.2500
1.05057.0500EA
46.6
EUR
1.05057.0500
1.05057.1000
1.05057.2500
Disulfito de di-potássio, EMSURE® para análise, Supelco®
Disulfito de di-potássio
Fórmula:
K₂O₅S₂ Peso Molecular: 222.33 g/mol Ponto de Fusão: 190 Densidade: 1.2 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL :
MFCD00167605 Número CAS: 16731-55-8 EINECS: 240-795-3 Merck Index: 13,07729 |
Solubility | 450 g/l (20 °C) |
Melting Point | 150 °C (decomposition) |
Molar Mass | 222.33 g/mol |
Bulk Density | 1000 - 1300 kg/m3 |
Density | 2.34 g/cm3 |
pH | 3.0 - 4.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |