Print…
Disulfito de di-potássio, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., NF, E224, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Perigo
1.05056.5000 1.05056.9029
1.05056.5000EA 1090 EUR
1.05056.5000 1.05056.9029
Disulfito de di-potássio, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., NF, E224, SAFC®
Disulfito de di-potássio
Fórmula: K₂O₅S₂
Ponto de Fusão: 190 °C
Densidade: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00167605
Número CAS: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Merck Index: 13,07729