Disulfito de di-potássio ≥95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Dipotassium disulphite, Potassium pyrosulphite, Potassium metabisulphite, di-Potassium disulphite
43908.22
43908.36
43908.A3
43908.22EA
49.8
EUR
43908.22
43908.36
43908.A3
Disulfito de di-potássio ≥95%
Disulfito de di-potássio
Purity: 95+%
CAS No.: 16731-55-8
Molecular Formula: K2S2O5
Formula Weight: 222.32
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White
Odour: Pungent
Melting Point: 190° dec.
Merck Reference: 14,7645
MDL No.: MFCD00167605
Fórmula:
K₂O₅S₂ Peso Molecular: 222.33 g/mol Ponto de Fusão: 190 °C (decomposição) Densidade: 1.2 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00167605 Número CAS: 16731-55-8 EINECS: 240-795-3 Merck Index: 13,07729 |