Print…
Disulfito de di-potássio 97%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Dipotassium disulphite, Potassium pyrosulphite, Potassium metabisulphite, di-Potassium disulphite
418270250 418275000 418270025
ACRO418270250EA 24.1 EUR
ACRO418270250 ACRO418275000 ACRO418270025
Disulfito de di-potássio 97%, extra puro
Disulfito de di-potássio
Fórmula: K₂O₅S₂
Peso Molecular: 222.33 g/mol
Ponto de Fusão: 150 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00167605
Número CAS: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Merck Index: 13,07729
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥96.0 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Selenium (Se) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm