Print…
Sulfureto de dissódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Sulfureto de sódio
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
407410-10G 407410-50G
SIAL407410-10GEA 240 EUR
SIAL407410-10G SIAL407410-50G
Sulfureto de dissódio, Sigma-Aldrich®
Sulfureto de dissódio
Fórmula: Na₂S
Peso Molecular: 78.05 g/mol
Ponto de ebulição: 174
Densidade: 1.856 g/cm³ (14 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003498
Número CAS: 1313-82-2
EINECS: 215-211-5
UN: 1385
ADR: 4.2 II
ALCANCE: 01-2119513694-38
Merck Index: 12,08830