Print…
Hexacloroplatinato de dipotássio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Dipotassium hexachloroplatinate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
206067-1G 206067-25G
SIAL206067-1GEA 160 EUR
SIAL206067-1G SIAL206067-25G
Hexacloroplatinato de dipotássio, Sigma-Aldrich®
Hexacloroplatinato de dipotássio
Fórmula: K₂PtCl₆
Peso Molecular: 485.99 g/mol
Ponto de Fusão: 250
Densidade: 3.344 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011389
Número CAS: 16921-30-5
EINECS: 240-979-3
UN: 3290
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,07720