Print…
Tetracloroplatinato de dipotássio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Dipotassium tetrachloroplatinate, Potassium tetrachloroplatinate
MQ100
323411-1G 323411-250MG 323411-5G
SIAL323411-1GEA 330 EUR
SIAL323411-1G SIAL323411-250MG SIAL323411-5G
Tetracloroplatinato de dipotássio, Sigma-Aldrich®
Tetracloroplatinato de dipotássio
Fórmula: Cl₄K₂Pt
Peso Molecular: 415.09 g/mol
Ponto de ebulição: 35…40 °C (20 mmHg)
Ponto de Fusão: 265
Densidade: 3.38 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011378
Número CAS: 10025-99-7
EINECS: 233-050-9
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07855